Learn More
Isoproturón-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoproturon-d3 |
| CAS | 352438-80-3 |
| Fórmula molecular | C12 2H3 H15 N2 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Urea, N-methyl-N-(methyl-d3)-N'-[4-(1-methylethyl)phenyl]- (9CI), N-Methyl-N-(methyl-d3)-N'-[4-(1-methylethyl)phenyl]urea, N-(4-Isopropylphenyl)-N'-methyl-N'-(methyl-d3)urea, Isoproturon-d3, Isoproturon-D3 (N-methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N2O/c1-9(2)10-5-7-11(8-6-10)13-12(15)14(3)4/h5-9H,1-4H3,(H,13,15)/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(C)C(=O)Nc1ccc(cc1)C(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-metil-3-(4-propan-2-ilfenil)-1-(trideuteriometil)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 209.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.1607 |