Learn More
Isoproturon-d3 (N-metil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoproturon-d3 |
| CAS | 352438-80-3 |
| Fórmula molecular | C12 2H3 H15 N2 O |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H18N2O/c1-9(2)10-5-7-11(8-6-10)13-12(15)14(3)4/h5-9 H,1-4H3,(H,13,15)/i3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N(C)C(=O)Nc1ccc(cc1)C(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-metil-3-(4-propan-2-ilfenil)-1-(trideuteriometil)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 209.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.1607 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |