Learn More
Isoprotiolano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoprothiolane |
| CAS | 50512-35-1 |
| Fórmula molecular | C12 H18 O4 S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Propanedioic acid, 1,3-dithiolan-2-ylidene-, bis(1-methylethyl) ester (9CI), Diisopropyl 1,3-dithiolan-2-ylidenemalonate, Fuji-one, IPT, IPT (pesticide), Isoprothiolane, NKK 100, NNF 109 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O4S2/c1-7(2)15-10(13)9(11(14)16-8(3)4)12-17-5-6-18-12/h7-8H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)C(=C1SCCS1)C(=O)OC(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-(1,3-ditiolan-2-ilideno)propanodioato de dipropan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 290.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.0647 |