Learn More
Isoprotiolano-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoprothiolane-d4 |
| CAS | 1715020-82-8 |
| Fórmula molecular | C12 2H4 H14 O4 S2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Dipropan-2-yl 2-(4,4,5,5-tetradeuterio-1,3-dithiolan-2-ylidene)propanedioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O4S2/c1-7(2)15-10(13)9(11(14)16-8(3)4)12-17-5-6-18-12/h7-8H,5-6H2,1-4H3/i5D2,6D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])SC(=C(C(=O)OC(C)C)C(=O)OC(C)C)SC1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-(4,4,5,5-tetradeuterio-1,3-ditiolan-2-ilideno)propanodioato de dipropan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 294.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.0898 |