Learn More
Isoproterenol Isopropyl Éter Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30012098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012098 25 mg 25 miligramos
30006789 5 mg 5 miligramos
30009685 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012098 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM23139025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120285-39-4
Fórmula molecular C14 H23 N O3 . H Cl
Peso molecular (g/mol) 289.8
Sinónimo 4-(1-Isopropoxy-2-(isopropylamino)ethyl) Benzene-1,2-diol Hydrochloride;4-[1-(1-Methylethoxy)-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-1,2-benzenediol Hydrochloride
Nombre IUPAC 4-[1-isopropoxi-2-(isopropilamino)etil]benceno-1,2-diol; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)NCC(OC(C)C)c1ccc(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoproterenol Isopropyl Ether Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H23NO3.ClH/c1-9(2)15-8-14(18-10(3)4)11-5-6-12(16)13(17)7-11;/h5-7,9-10,14-17H,8H2,1-4H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.1445