Learn More
Clorhidrato de isoproterenol, TRC
Código de producto. 30408609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30408609 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30408609 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI874200100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoprenaline Hydrochloride
CAS 51-30-9
Fórmula molecular C11 H17 N O3 . Cl H
Cantidad 100 mg
Sinónimo Isoprenaline hydrochloride, (1RS)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]ethanol hydrochloride, 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-α-[(isopropylamino)methyl]-, hydrochloride (8CI), Protocatechuyl alcohol, α-(isopropylaminomethyl)-, hydrochloride (5CI), (±)-Isoprenaline hydrochloride, (±)-Isopropylnoradrenaline hydrochloride, (±)-Isoproterenol hydrochloride, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(isopropylamino)ethanol hydrochloride, 3,4-Dihydroxy-α-(isopropylaminomethyl)benzyl alcohol hydrochloride, Aerolone, Aerotrol, Asthpul, DL-Isoprenaline hydrochloride, DL-Isoproterenol hydrochloride, Euspiran, Isadrine, Isomenyl, Isoprel, Isoprenaline chloride, Isopropylarterenol hydrochloride, Isoproterenol hydrochloride, Isovon, Isuprel, Mistarel, NSC 37745, NSC 89747, Proternol, Saventrine, Suscardia, Vapo-Iso, dl-Isadrine hydrochloride, dl-Isoprenaline hydrochloride, dl-Isopropylnoradrenaline hydrochloride, dl-Isopropylnorepinephrine hydrochloride, dl-Isoproterenol hydrochloride, α-(Isopropylaminomethyl)-3,4-dihydroxybenzyl alcohol hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
Nombre IUPAC 4-[1-hidroxi-2-(propan-2-ilamino)etil]benceno-1,2-diol; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 247.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.0975