Learn More
Tocris Bioscience™ Isoproterenol hydrochloride
Código de producto. 30000721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30000721 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30000721 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1747/100
Standard selective β agonist
Standard selective β-adrenoceptor agonist; vasorelaxant and bronchodilator. Activation of β2 receptors activates downstream PKA and ERK, and may stimulate NO-mediated endothelium-dependent smooth muscle relaxation. Active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoproterenol hydrochloride
CAS 51-30-9
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C11H18ClNO3
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.72
Pureza >97%
Peso molecular 247.72