Learn More
Bromuro de isopropilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435375 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15435375 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58536.AD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de isopropilzinc se emplea en reacciones de acoplamiento de cocodrilos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Se manejan bajo gas protector seco. Sensible al aire. Almacenar alejado de bases fuertes y agentes oxidantes,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 77047-87-1
Densidad 0.963
Fórmula molecular C3H7BrZn
Fórmula lineal (CH3)2CHZnBr
Número MDL MFCD06200639
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo 2-propylzinc bromide solution 0.5m in t, bromo isopropyl zinc, 2-propylzinc bromide, 0.50 m in thf, 2-propylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2-propylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, isopropylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI NTUATXZETUXBSR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn+]Br.C[CH-]C
Nombre IUPAC bromozincilio; propan-2-uro
Peso molecular (g/mol) 188.37
PubChem CID 12910424
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.37
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropylzinc bromide, 0.5M in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231-Manipular en gas inerte.
  • P232-Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Isopropylzinc bromide