Learn More
Yoduro de isopropiltrifenilfosfonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415323 10 g 10 g
11458860 100 g 100 g
11425323 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11415323 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12881.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24470-78-8 | C21H22IP | 432.29 g/mol
Useful precursor of isopropylidene unit by Wittig reaction with aldehydes. It is also used in tandem cyclopropanation and Wittig olefination in a synthesis of chrysanthemic acid. Also employed in Wittig and cyclopropanation reactions. It is used as a reactant for total synthesis of heliananes, in the preparation of highly substituted benzene derivatives, synthesis of curcuphenol and elvirol analogs via a retro-aldol reaction as fungicidal agents, 4-substituted methoxylbenzoyl-aryl-thiazoles analogues as potent and orally bioavailable anticancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Útil precursor de la unidad de isopropilideno por la reacción de Wittig con aldehídos. También se utiliza en la ciclopropanación en tándem y la olefinación de Wittig en una síntesis de ácido crisantémico. También se emplea en reacciones de ciclopropanación y Wittig. Se utiliza como reactante para la síntesis total de heliananos, en la preparación de derivados de benceno altamente sustituidos, en la síntesis de análogos de curcufenol y elvirol a través de una reacción retro-aldol, como agentes fungicidas, análogos 4-sustituidos de metoxilbenzoil-aril-tiazol, como agentes anticancerosos potentes y disponibles biológicamente por vía oral.
Solubilidad
Solubilidad en metanol, turbidez muy débil.
Notas
Sensible a la luz e higroscópico. Almacenar lejos de los agentes oxidantes y la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24470-78-8
Fórmula molecular C21H22IP
Peso molecular (g/mol) 432.29
Número MDL MFCD00031595
Clave InChI HHBXWXJLQYJJBW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo isopropyltriphenylphosphonium iodide, phosphonium, 1-methylethyl triphenyl-, iodide, isopropyltriphenylphosphanium iodide, isopropyl triphenyl phosphonium iodide, triphenyl propan-2-yl phosphanium iodide, i-propyl triphenylphosphonium iodide, isopropyl triphenylphosphonium iodide, acmc-209gck, ksc493k7j, isopropyltriphenylphosphine iodide
PubChem CID 2723783
Nombre IUPAC trifenil(propan-2-il)fosfanio; yoduro
SMILES [I-].CC(C)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyltriphenylphosphonium iodide
Punto de fusión 195°C to 198°C
Cantidad 10 g
Beilstein 3599629
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.29
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropyltriphenylphosphonium iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyltriphenylphosphonium iodide