Learn More
Cloruro de isopropilsulfonilo, TRC
Código de producto. 30391107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30391107 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30391107 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8222555G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropylsulphonyl Choride
CAS 10147-37-2
Fórmula molecular C3H7ClO2S
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Methylethylsulfonyl Chloride, 2-Propylsulfonyl Chloride, Isopropanesulfonyl Chloride, Isopropyl-2-sulfonyl Chloride, Isopropylsulfonyl Chloride, Propan-2-ylsulfonyl Chloride, Propanesulfonyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7ClO2S/c1-3(2)7(4,5)6/h3H,1-2H3
SMILES CC(C)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de propano-2-sulfonilo
Peso molecular (g/mol) 142.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.9855