Learn More
Cloruro de isopropilsulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropylsulphonyl Choride |
| CAS | 10147-37-2 |
| Fórmula molecular | C3H7ClO2S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Methylethylsulfonyl Chloride, 2-Propylsulfonyl Chloride, Isopropanesulfonyl Chloride, Isopropyl-2-sulfonyl Chloride, Isopropylsulfonyl Chloride, Propan-2-ylsulfonyl Chloride, Propanesulfonyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7ClO2S/c1-3(2)7(4,5)6/h3H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de propano-2-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 142.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.9855 |