Learn More
Isopropilmetilfenol, TRC
Código de producto. 30408635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30408635 10 g -
30396749 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30408635 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI22228010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3228-02-2
Fórmula molecular C10 H14 O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Sinónimo 3-Methyl-4-(1-methylethyl)phenol, m-Cresol, 4-isopropyl- (4CI), o-Cymen-5-ol (7CI,8CI), 3-Methyl-4-(1-methylethyl)phenol, 1-Hydroxy-3-methyl-4-isopropylbenzene, 3-Methyl-4-(propan-2-yl)phenol, 3-Methyl-4-isopropylphenol, 4-Isopropyl-3-methylphenol, 4-Isopropyl-5-methylphenol, 4-Isopropyl-m-cresol, 5-Methyl-4-isopropylphenol, Biosol, Biosol (antibacterial), Frecide, NSC 62111, p-Thymol
Nombre IUPAC 3-metil-4-propano-2-ilfenol
SMILES CC(C)c1ccc(O)cc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropyl-3-methylphenol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)10-5-4-9(11)6-8(10)3/h4-7,11H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1045
Porcentaje de pureza >95%