Learn More
Ácido isopropilmalónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368275 5 g 5 g
11378275 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368275 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10171.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 601-79-6 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 601-79-6
Fórmula molecular C6H10O4
Peso molecular (g/mol) 146.14
Número MDL MFCD00021717
Clave InChI DQEUFPARIOFOAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropylmalonic acid, 2-isopropylmalonic acid, malonic acid, isopropyl, 2-isopropylpropanedioic acid, propanedioic acid, 1-methylethyl, .alpha.-carboxyisovaleric acid, 2-propan-2-yl propanedioic acid, isopropylmalonsaure, isopropyl malonic acid, iso-propyl malonic acid
PubChem CID 69037
Nombre IUPAC ácido 2-propan-2-ilpropanedioico
SMILES CC(C)C(C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropylmalonic acid
Punto de fusión 88°C to 90°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1723234
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza ≥98%