Learn More
Cloruro de isopropilmagnesio - complejo LiCl, 1 M en MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
15459205 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15459205 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51156.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 807329-97-1 | C3H7Cl2LiMg | 145.23 g/mol
Isopropylmagnesium chloride is used in the regioselective functionalization of trisubstituted pyridines, electrophilic amination for preparation of amines and functionalization of cyclopentene derivatives. It is involved in the preparation of 2,3-functionalized furans, benzofurans, and thiophenes. Further, it is used in benzylic Grignards via sulfur-magnesium exchange.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de isopropilmagnesio se utiliza en la funcionalización regioselectiva de piridinas tri-sustituidas, la aminación electrofílica para la preparación de aminas y la funcionalización de derivados de ciclopenteno. Participa en la preparación de furanos, benzofuranos y tiofenos 2,3-funcionalizados. Además, se utiliza en Grignards de bencilo a través de un intercambio de azufre-magnesio.
Solubilidad
Miscible con éteres y aminas.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con los agentes oxidantes y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 807329-97-1
Fórmula molecular C3H7Cl2LiMg
Peso molecular (g/mol) 145.23
Número MDL MFCD07784514
Clave InChI CWTUREABAILGIK-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo turbo grignard, iprmgcl licl, i-prmgcl licl, i-prmgcl.licl, isopropylmagnesiumchloride licl, isopropylmagnesium chloride licl, isopropyl magnesium chloride licl, cwtureabailgik-uhfffaoysa-l, isopropylmagnesium lithium chloride, isopropyl magnesium chloride li-cl
Nombre IUPAC lithium(1+) chloro(propan-2-yl)magnesium chloride
SMILES [Li+].[Cl-].CC(C)[Mg]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropylmagnesium chloride - LiCl complex
Densidad 0.951
Temperatura de inflamación −17°C (1.4°F)
Fórmula lineal (CH3)2CHMgCl·LiCl
Cantidad 500 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with ethers and amines.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.24
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M en MeTHF