Learn More
Bromuro de isopropilmagnesio. 3 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
15481008 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15481008 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54840.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de isopropilmagnesio es un reactivo de Grignard utilizado en la síntesis orgánica, especialmente para la introducción del grupo iso-propilo a los compuestos carbonilo. También se utiliza como una base fuerte en disolvente aprótico.
Solubilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropylmagnesium bromide
CAS 920-39-8
Fórmula molecular C3H7BrMg
Fórmula lineal (CH3)2CHMgBr
Número MDL MFCD00672110
Cantidad 100 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Sinónimo isopropylmagnesium bromide, magnesium, bromo 1-methylethyl, isopropylmagnesiumbromide, bromo 1-methylethyl magnesium, iprmgbr, i-prmgbr, bromoisopropylmagnesium, i-propylmagnesiumbromide, i-propylmagnesium bromide, bromo-isopropyl-magnesium, grignard reagent
Información de solubilidad Miscible with tetrahydorfuran and diethyl ether. Immiscible with hydrocarbons.
Clave InChI UCJIVFREPMUZDC-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C)[Mg]Br
Nombre IUPAC magnesio; propano; bromuro
Peso molecular (g/mol) 147.30
PubChem CID 101909
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3 M en 2-MeTHF