Learn More
Malonato de isopropilideno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477467 25 g 25 g
11487467 100 g 100 g
11497467 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15603.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2033-24-1 | C6H8O4 | 144.126 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El malonato de isopropilideno es un importante reactivo en química sintética y participa en la formación de nuevos enlaces C-C, anillos, amidas, ésteres y ácidos. La presencia de grupos carbonilos en las posiciones C-4 y C-6 favorece las reacciones de alquilación y acilación debido a su naturaleza ácida. También se emplea como agente antimicrobiano. Se utiliza en la preparación de heterociclos 4-sustituidos por piridilo, indoles 2-sustituidos, isofraxidina y beta-keto lactonas macrocíclicas. Además, participa en la reacción de condensación de Knoevenagel con aldehídos.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en etanol y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2033-24-1
Fórmula molecular C6H8O4
Peso molecular (g/mol) 144.126
Número MDL MFCD00006638
Clave InChI GXHFUVWIGNLZSC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo meldrum's acid, isopropylidene malonate, meldrums acid, 1,3-dioxane-4,6-dione, 2,2-dimethyl, sub-isopropyl malonate, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dione, cycl-isopropylidene malonate, cyclic isopropylidene malonate, malonic acid cyclic isopropylidene ester, meldrum acid
PubChem CID 16249
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona
SMILES CC1(OC(=O)CC(=O)O1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropylidene malonate
Punto de fusión 92°C to 96°C
Cantidad 25 g
Beilstein 117310
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,5817
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.13
Porcentaje de pureza 98%