Learn More
Isopropildifenilfosfina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11466450 5 g 5 g
11456450 1 g 1 g
11476450 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466450 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27565.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 6372-40-3 | C15H17P | 228.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6372-40-3
Fórmula molecular C15H17P
Peso molecular (g/mol) 228.28
Número MDL MFCD00015028
Clave InChI LLZAIAIZAVMQIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyldiphenylphosphine, phosphine, 1-methylethyl diphenyl, isopropyldiphenylphosphane, isopropyl diphenyl phosphine, acmc-209nho, isopropyl-diphenylphosphine, diphenyl propan-2-yl phosphane, i-propyldiphenylphosphine
PubChem CID 80754
Nombre IUPAC difenil(propan-2-il)fosfano
SMILES CC(C)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyldiphenylphosphine
Punto de fusión 38°C to 41°C
Densidad 0.861
Punto de ebullición 165°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal (C6H5)2PCH(CH3)2
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.27
Porcentaje de pureza 99%