Learn More
Éster de pinacol de ácido isopropilborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496737 1 g 1 g
15406747 5 g 5 g
15416747 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15496737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33861.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 76347-13-2 | C9H19BO2 | 170.059 g/mol
Isopropylboronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de pinacol del ácido isopropilborónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76347-13-2
Fórmula molecular C9H19BO2
Peso molecular (g/mol) 170.059
Número MDL MFCD05663856
Clave InChI MECCSFDHAVAAAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropylboronic acid, pinacol ester, 2-isopropylboronic acid pinacol ester, isopropylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethyl, 2-isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole, 2-isoproyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methylethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 12727711
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametil-2-propan-2-il-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropylboronic acid pinacol ester
Punto de ebullición 115°C (60 mmHg)
Índice de refracción 1.409
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.06
Porcentaje de pureza 98%