Learn More
Fenol isopropilado, fosfato (3:1), TRC
Código de producto. 17993455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17993455 50 mg 50 miligramos
17992765 5 mg 5 miligramos
17943675 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17993455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI87393550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68937-41-7
Fórmula molecular C27 H33 O4 P
Peso molecular (g/mol) 452.52
Sinónimo Isopropylated Phenol, Phosphate (Mixture)
Nombre IUPAC Fosfato de isopropilfenil
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(OC2=CC=C(C=C2)C(C)C)OC3=CC=C(C=C3)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri(isopropylphenol) phosphate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H33O4P/c1-19(2)22-7-13-25(14-8-22)29-32(28,30-26-15-9-23(10-16-26)20(3)4)31-27-17-11-24(12-18-27)21(5)6/h7-21H,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.2116