Learn More
Isopropilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropylamine |
| CAS | 75-31-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C3H9N |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Propanamine, Isopropylamine (8CI), 1-Methylethylamine, 2-Aminopropane, 2-Isopropylamine, 2-Propylamine, Monoisopropylamine, NSC 62775, Propan-2-ylamine, sec-Propylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)N |
| Nombre IUPAC | propan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 59.11 |
| Mostrar más |