Learn More
Clorhidrato de isopropilamina, TRC
Código de producto. 30134918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134918 50 mg 50 miligramos
30133887 25 mg 25 miligramos
30009765 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134918 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82398050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15572-56-2
Fórmula molecular C3H9N . HCl
Peso molecular (g/mol) 95.57
Sinónimo Monoisopropylammonium Chloride, iso-Propylamine Hydrochloride
Nombre IUPAC propan-2-amina; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropylamine Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9N.ClH/c1-3(2)4;/h3H,4H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.0502