Learn More
Isopropilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10776351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 LT
2,5 LT
25 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10776351 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
10153050 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10667112 1 L Frasco de vidrio 1 litro
11995171 10 L Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10776351 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148920025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-31-0 | C3H9N | 59.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-31-0
Fórmula molecular C3H9N
Peso molecular (g/mol) 59.11
Clave InChI JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropylamine, 2-propanamine, 2-aminopropane, monoisopropylamine, 2-propylamine, sec-propylamine, 1-methylethylamine, isopropyl amine, isopropilamina, propane, 2-amino
PubChem CID 6363
ChEBI CHEBI:15739
Nombre IUPAC propan-2-amina
SMILES CC(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropylamine
Punto de fusión -101.0°C
Color Blanco
Densidad 0.6900g/mL
Punto de ebullición 33.0°C to 34.0°C
Temperatura de inflamación −37°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHNH2
Índice de refracción 1.3725 to 1.3755
Cantidad 2.5 L
Beilstein 04,152
Fieser 13,164
Índice Merck 15,5255
Gravedad específica 0.69
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosidad 0.3 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino, agujas o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.