Learn More
Valproato de isopropilo, Mikromol™
Código de producto. 30052453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30052453 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30052453 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0751.19
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Valproato de isopropilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl Valproate
CAS 60498-67-1
Nombres de analitos o componentes Isopropyl Valproate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H22 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Isopropyl Valproate, 2-Propylpentanoic acid 1-methylethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C11H22O2/c1-5-7-10(8-6-2)11(12)13-9(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
SMILES CCCC(CCC)C(=O)OC(C)C
Nombre IUPAC 2-propilpentanoato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 186.29
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.162 g/mol