Learn More
Trifluoroacetato de isopropilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropyl Trifluoroacetate |
| CAS | 400-38-4 |
| Fórmula molecular | C5H7F3O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7F3O2/c1-3(2)10-4(9)5(6,7)8/h3H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | propan-2-il 2,2,2-trifluoroacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 156.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0398 |