Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Isopropyl trifluoroacetate |
| Nombre de nota | 98% |
| CAS | 400-38-4 |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.1000g/mL |
| Punto de ebullición | 73.0°C (749.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | −8°C |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Glass bottle |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?