Learn More
Isopropyl trifluoroacetate, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10724353 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10724353 5g; frasco de vidrio
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10724353 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 309090050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Isopropyl trifluoroacetate
Nombre de nota 98%
CAS 400-38-4
Color Incolora
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 73.0°C (749.0 mmHg)
Temperatura de inflamación −8°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C5H7F3O2
Fórmula lineal CF3CO2CH(CH3)2
Índice de refracción 1.3170 to 1.3190
Número MDL MFCD00013566
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.1
Sinónimo isopropyl trifluoroacetate, isopropyltrifluoroacetate, isopropyl 2,2,2-trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, 1-methylethyl ester, iso-propyl trifluoroacetate, trifluoroacetic acid isopropyl ester, pubchem12590, acmc-1ctsh, methylethyl 2,2,2-trifluoroacetate
Clave InChI ASAXRKSDVDALDT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)OC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC propan-2-il 2,2,2-trifluoroacetato
Peso molecular (g/mol) 156.10
PubChem CID 78998
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.