Learn More
Trifluoroacetato de isopropilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493557 25 g 25 g
11403567 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17322.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 400-38-4 | C5H7F3O2 | 156.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 400-38-4
Fórmula molecular C5H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 156.10
Número MDL MFCD00013566
Clave InChI ASAXRKSDVDALDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl trifluoroacetate, isopropyltrifluoroacetate, isopropyl 2,2,2-trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, 1-methylethyl ester, iso-propyl trifluoroacetate, trifluoroacetic acid isopropyl ester, pubchem12590, acmc-1ctsh, methylethyl 2,2,2-trifluoroacetate
PubChem CID 78998
Nombre IUPAC propan-2-il 2,2,2-trifluoroacetato
SMILES CC(C)OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl trifluoroacetate
Punto de fusión <-78°C
Densidad 1.108
Punto de ebullición 73°C
Temperatura de inflamación −8°C (17°F)
Índice de refracción 1.319
Cantidad 25 g
Número UN UN2924
Beilstein 1764312
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.1
Porcentaje de pureza 97%