Learn More
Tiofeno-2-carboxilato de isopropilo, Mikromol™
Código de producto. 30049345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049345 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049345 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1081.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tiofeno-2-carboxilato de isopropilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl Thiophene-2-carboxylate
CAS 111160-47-5
Nombres de analitos o componentes Isopropyl Thiophene-2-carboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H10 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Isopropyl Thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic acid 1-methylethyl ester, Isopropyl 2-thienylcarboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2S/c1-6(2)10-8(9)7-4-3-5-11-7/h3-6H,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)c1cccs1
Nombre IUPAC tiofeno-2-carboxilato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 170.23
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0402 g/mol