Learn More
Miristato de isopropilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
11469266 500 mL 500 ml
11459266 100 mL 100 ml
11479266 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11469266 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A18111.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.47€
    80.65€ / 500 ml
    Ahorro 14.82€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 110-27-0 | C17H34O2 | 270.457 g/mol
Isopropyl tetradecanoate is used as a solvent in perfume products and the oil phase in the preparation of formulations. It finds application in eye makeup, nail care products, soaps and detergents, hair care products, shaving products and other skin care products. It behaves as a non-aqueous component of the two-phase mouthwash, Dentyl pH, thereby it removes bacteria from the oral cavity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetradecanoato isopropílico se utiliza como disolvente en los productos de perfume y en la fase de aceite en la preparación de formulaciones. Encuentra aplicación en maquillaje de ojos, productos para el cuidado de las uñas, jabones y detergentes, productos para el cuidado del cabello, productos para el afeitado y otros productos para el cuidado de la piel. Se comporta como un componente no acuoso del enjuague bucal bifásico, Dentyl pH, por lo que elimina las bacterias de la cavidad oral.
Solubilidad
Miscible con alcohol. Inmiscible con agua y glicerol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-27-0
Fórmula molecular C17H34O2
Peso molecular (g/mol) 270.457
Número MDL MFCD00008982
Clave InChI AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl myristate, isopropyl tetradecanoate, estergel, bisomel, isomyst, promyr, tetradecanoic acid, 1-methylethyl ester, deltyl extra, kesscomir, tegester
PubChem CID 8042
Nombre IUPAC tetradecanoato de propan-2-il
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Isopropyl Myristate
Densidad 0.85 g/mL
Punto de ebullición 191°C to 194°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 152°C (306°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Cantidad 500 mL
Información de solubilidad Miscible with alcohol. Immiscible with water and glycerol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.46
Forma física Líquido