Learn More
Isopropil Tenofovir, TRC
Código de producto. 30391569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30391569 25 mg
30402222 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30391569 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI87293025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346597-36-1
Fórmula molecular C12H20N5O4P
Peso molecular (g/mol) 329.29
Sinónimo [[(1R)-2(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl] Isopropyl Phosphonic Acid
Nombre IUPAC [(2R)-1-(6-aminopurina-9-il)propano-2-il]oximetil-propano-2-ácido iloxifosfinico
SMILES CC(C)OP(=O)(O)CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl Tenofovir
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20N5O4P/c1-8(2)21-22(18,19)7-20-9(3)4-17-6-16-10-11(13)14-5-15-12(10)17/h5-6,8-9H,4,7H2,1-3H3,(H,18,19)(H2,13,14,15)/t9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.1253