Learn More
Éster dietílico del ácido isopropiltartrónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropyl-tartronic Acid Diethyl Ester |
| CAS | 24124-04-7 |
| Fórmula molecular | C10H18O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Hydroxy(1-methylethyl)-propanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl Isopropyltartronate, Diethyl Hydroxyisopropylmalonate, NSC 157965 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O5/c1-5-14-8(11)10(13,7(3)4)9(12)15-6-2/h7,13H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(O)(C(C)C)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-2-propan-2-ilpropanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 218.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.1154 |