Learn More
Salicilato isopropílico, TRC
Código de producto. 30133601
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133601 25 g 25 g
30132481 100 g 100 g
17940845 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133601 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI87297525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 607-85-2
Fórmula molecular C10 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 180.2
Sinónimo 2-Hydroxybenzoic acid 1-methylethyl ester, Salicylic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester, Isopropyl o-hydroxybenzoate, Isopropyl salicylate
Nombre IUPAC propan-2-il 2-hidroxibenzoato
SMILES CC(C)OC(=O)c1ccccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl Salicylate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h3-7,11H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0786