Learn More
Salicilato de isopropilo, Mikromol™
Código de producto. 17983646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17983646 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17983646 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0045.17
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Salicilato de isopropilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl Salicylate
CAS 607-85-2
Nombres de analitos o componentes Isopropyl Salicylate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H12 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Isopropyl Salicylate, 2-Hydroxybenzoic acid 1-methylethyl ester, Salicylic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester, Isopropyl o-hydroxybenzoate, Isopropyl salicylate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h3-7,11H,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)c1ccccc1O
Nombre IUPAC propan-2-il 2-hidroxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 180.2
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180,0786 g/mol