Learn More
Salicilato de isopropilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10225911 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10225911 250 g Frasco de vidrio 250 g
10001811 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10225911 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 412892500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Salicilato de isopropilo, 99 %, ACROS Organics, Cantidad:250 g, Envasado:Frasco de vidrio, Punto de ebullición:122,0 °C (18,0 mmHg), incoloro a amarillo, Peso molecular:180,203; Porcentaje de pureza:99 %, Intervalo porcentual de ensayo:99 %; CAS:607-85-2, ChEBI:CHEBI:38703, Densidad:1,0600 g/ml, número EINECS:210-143-2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 607-85-2
Número MDL MFCD00035703
Clave InChI YEULQIJMIOWCHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl salicylate, isopropyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid, isopropyl ester, iso-propyl salicylate, salicylic acid isopropyl ester, isopropyl o-hydroxybenzoate, benzoic acid, 2-hydroxy-, 1-methylethyl ester, 1-methylethyl 2-hydroxybenzoate, methylethyl 2-hydroxybenzoate, opropyl salicylate
PubChem CID 11838
ChEBI CHEBI:38703
Nombre IUPAC propan-2-il 2-hidroxibenzoato
SMILES CC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl salicylate
Nombre de nota 99%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 122.0°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H12O3
Índice de refracción 1.5090 to 1.5110
Cantidad 250 g
Gravedad específica 1.06
Peso molecular (g/mol) 180.203
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropyl salicylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2