Learn More
Salicilato de isopropilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475937
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475937 25 g 25 g
11485937 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24471.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 607-85-2 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 607-85-2
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.203
Número MDL MFCD00035703
Clave InChI YEULQIJMIOWCHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl salicylate, isopropyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid, isopropyl ester, iso-propyl salicylate, salicylic acid isopropyl ester, isopropyl o-hydroxybenzoate, benzoic acid, 2-hydroxy-, 1-methylethyl ester, 1-methylethyl 2-hydroxybenzoate, methylethyl 2-hydroxybenzoate, opropyl salicylate
PubChem CID 11838
ChEBI CHEBI:38703
Nombre IUPAC propan-2-il 2-hidroxibenzoato
SMILES CC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl salicylate
Densidad 1.09
Punto de ebullición 122°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación >93°C (199°F)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 99%