Learn More
Éter propílico isopropílico, TRC
Código de producto. 30137396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137396 1 g 1 g
30135498 500 mg 500 miligramos
17973035 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137396 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7485001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-08-7
Fórmula molecular C6 H14 O
Peso molecular (g/mol) 102.175
Sinónimo 1-(1-Methylethoxy)propane, 1-(Propan-2-yloxy)propane, Isopropyl propyl ether, Propyl iso-propyl ether, Propyl isopropyl ether;
Nombre IUPAC 1-propano-2-iloxipropano
SMILES CCCOC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl Propyl Ether
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O/c1-4-5-7-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.104