Learn More
Parabeno isopropílico, TRC
Código de producto. 17953765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17953765 1 g 1 g
17924275 5 g 5 g
17901675 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17953765 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8728601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4191-73-5
Fórmula molecular C10 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 180.2
Sinónimo Benzoic acid, 4-hydroxy-, 1-methylethyl ester, Benzoic acid, p-hydroxy-, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester, Isopropyl 4-hydroxybenzoate, Isopropyl p-hydroxybenzoate, Isopropylparaben, p-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester
Nombre IUPAC propan-2-il 4-hidroxibenzoato
SMILES CC(C)OC(=O)c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl Paraben
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7,11H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0786
Porcentaje de pureza >95%