Learn More
Palmitato isopropílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Isopropyl hexadecanoate |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.2872 |