Learn More
Palmitato de isopropilo, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11396866 2500 mL 2.50 litro
11376866 250 mL 250 ml
11386866 1000 mL 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11396866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04276.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-91-6 | C19H38O2 | 298.51 g/mol
Isopropyl palmitate is used to formulate and evaluate the suitability of pluronic lecithin organogels containing flurbiprofen for topical application and to characterize microemulsion systems of isopropyl palmitate, water and 2:1 Brij 97, and 1-butanol by different experimental techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El palmitato de isopropilo se utiliza para formular y evaluar la idoneidad de los organogeles plurónicos de lecitina que contienen flurbiprofeno para la aplicación tópica y para caracterizar sistemas de microemulsión de palmitato de isopropilo, agua y 2:1 Brij 97, y 1-butanol, usando diferentes técnicas experimentales.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-91-6
Fórmula molecular C19H38O2
Peso molecular (g/mol) 298.51
Número MDL MFCD00008993
Clave InChI XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl palmitate, isopropyl hexadecanoate, isopalm, deltyl, isopal, propal, deltyl prime, tegester isopalm, ja-fa ippkessco, sinnoester pit
PubChem CID 8907
ChEBI CHEBI:84262
Nombre IUPAC hexadecanoato de propan-2-ilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl palmitate
Punto de fusión 11°C to 13°C
Densidad 0.852
Punto de ebullición 160°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 183°C (361°F)
Índice de refracción 1.438
Cantidad 2500 mL
Beilstein 1786567
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.51
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico