Learn More
Palmitato isopropílico, Mikromol™
Descripción
Palmetato isopropílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropyl hexadecanoate |
| CAS | 142-91-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Isopropyl hexadecanoate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C19 H38 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Isopropyl palmitate, Hexadecanoic acid, 1-methylethyl ester, 1-Methylethyl hexadecanoate, Palmitic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Methylethyl hexadecanoate, Crodamol IPP, Deltyl, Deltyl Prime, Emcol IP, Emerest 2316, Estol 1517, Exceparl IPP, IPP, IPP-EX, Isopal, Isopalm, Isopropyl hexadecanoate, Isopropyl palmitate, Kessco IPP, Lexol IPP, NSC 69169, Neoderm IPP, Nikkol IPP, Nikkol IPP-EX, Palmsurf IPP 98, Propal, Sinnoester PIT, Stepan D 70, Stepan IPP, Versagel MP 1600, Wickenol 111 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C |
| Nombre IUPAC | hexadecanoato de propan-2-ilo |
| Mostrar más |