Learn More
Isopropil p-Tosilito, TRC
Código de producto. 30136164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136164 10 g 10 g
30008370 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136164 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI87380010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2307-69-9
Fórmula molecular C10 H14 O3 S
Peso molecular (g/mol) 214.28
Sinónimo Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, 1-methylethyl ester, p-Toluenesulfonic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Propyl tosylate, 4-Methylbenzenesulfonic acid 1-methylethyl ester, Isopropyl 4-Methylbenzenesulfonate, Isopropyl p-methylbenzenesulfonate, Isopropyl p-toluenesulfonate, Isopropyl p-tosylate, Isopropyl tosylate, Toluene-4-sulfonic acid isopropyl ester
Nombre IUPAC Propan-2-Il 4-metilbenzenosulfonato
SMILES CC(C)OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl p-Tosylate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O3S/c1-8(2)13-14(11,12)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0664
Porcentaje de pureza >95%