Learn More
Nitrilo isopropílico, TRC
Código de producto. 30405296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405296 10 g
30392201 25 g
30388846 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405296 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI86831010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-82-0
Fórmula molecular C4H7N
Peso molecular (g/mol) 69.11
Sinónimo 2-methyl-Propanenitrile, Isobutyronitrile (6CI,8CI), 2-Methylpropanenitrile, 1-Cyano-1-methylethane, 2-Cyanopropane, 2-Methylpropionitrile, Dimethylacetonitrile, Isobutanenitrile, Isopropyl cyanide, NSC 60536, alpha-Methylpropanenitrile, alpha-Methylpropionitrile
Nombre IUPAC 2-metilpropanonitrilo
SMILES CC(C)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl nitrile
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7N/c1-4(2)3-5/h4H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.0578