Learn More
Nitrato de isopropilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496718 5 g 5 g
15486718 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60247.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1712-64-7 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
Isopropyl nitrate is used as a diesel cetane improver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El nitrato de isopropilo se utiliza como mejorador de cetano de diesel.
Solubilidad
Parcialmente miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes, agentes reductores, sustancias inflamables, materiales orgánicos y polvos metálicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1712-64-7
Fórmula molecular C3H7NO3
Peso molecular (g/mol) 105.093
Número MDL MFCD00007041
Clave InChI GAPFWGOSHOCNBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl nitrate, nitric acid, 1-methylethyl ester, 2-propyl nitrate, nitric acid, isopropyl ester, isopropylnitrate, isopropylester kyseliny dusicne, isopropylester kyseliny dusicne czech, ch3 2chono2, isonite, iso-propylnitrate
PubChem CID 15575
Nombre IUPAC nitrato de propan-2-il
SMILES CC(C)O[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl nitrate
Densidad 1.04
Punto de ebullición 101°C to 102°C
Temperatura de inflamación 12°C (54°F)
Fórmula lineal (CH3)2CHONO2
Índice de refracción 1.391
Cantidad 5 g
Número UN UN1222
Beilstein 1701405
Información de solubilidad Partly miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.09
Porcentaje de pureza 98%