Learn More
Nicotinato de isopropilo, Mikromol™
Descripción
Nicotinato de isopropilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropyl Nicotinate |
| CAS | 553-60-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Isopropyl Nicotinate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H11 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3-Pyridinecarboxylic acid 1-methylethyl ester, Nicotinic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), Isopropyl 3-pyridinecarboxylate, Isopropyl 3-pyridylcarboxylate, Isopropyl nicotinate, NSC 6860, Nipyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c1-7(2)12-9(11)8-4-3-5-10-6-8/h3-7H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)c1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | piridina-3-carboxilato de propan-2-ilo |
| Mostrar más |