Learn More
Miristato de isopropilo, TRC
Código de producto. 30390042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30390042 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30390042 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI87290525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myristic acid-isopropyl ester
CAS 110-27-0
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C17 H34 O2
Cantidad 25 g
Sinónimo Isopropyl myristate, 1-Methylethyl tetradecanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
Nombre IUPAC tetradecanoato de propan-2-il
Peso molecular (g/mol) 270.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.2559
Porcentaje de pureza >95