Learn More
Miristato de isopropilo, 96 %
Código de producto. 10687191 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 g
25 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10687191 100 g Frasco de vidrio 100 g
10710682 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10676504 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10687191 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 412851000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.85€
    25.65€ / 100 g
    Ahorro 4.20€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 110-27-0 | C17H34O2| 270,45 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-27-0
Fórmula molecular C17H34O2
Peso molecular (g/mol) 270.45
Número MDL MFCD00008982
Clave InChI AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl myristate, isopropyl tetradecanoate, estergel, bisomel, isomyst, promyr, tetradecanoic acid, 1-methylethyl ester, deltyl extra, kesscomir, tegester
PubChem CID 8042
Nombre IUPAC tetradecanoato de propan-2-il
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl myristate
Nombre de nota 96%
Acidez 0.5mg KOH/g max.
Densidad 0.8500g/mL
Punto de ebullición 167.0°C (9.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)12COOCH(CH3)2
Índice de refracción 1.4340 to 1.4360
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 5261
Gravedad específica 0.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.45
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación