Learn More
Micofenolato de isopropilo, Mikromol™
Descripción
Micofenolato de isopropilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropyl Mycophenolate |
| CAS | 40336-80-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Isopropyl Mycophenolate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H26 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Isopropyl Mycophenolate, (4E)-6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-Hexenoic acid 1-methylethyl ester, 4-Hexenoic acid, 6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-, 1-methylethyl ester, (E)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26O6/c1-11(2)26-16(21)9-7-12(3)6-8-14-18(22)17-15(10-25-20(17)23)13(4)19(14)24-5/h6,11,22H,7-10H2,1-5H3/b12-6+ |
| SMILES | COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)OC(C)C |
| Nombre IUPAC | (E)-6-(4-hidroxi-6-metoxi-7-metil-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-il)-4-metilhex-4-enoato de propan-2-ilo |
| Mostrar más |