Learn More
Metanosulfonato isopropílico, TRC
Código de producto. 17983255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17983255 1 g 1 g
17934025 25 g 25 g
17913565 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17983255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8722001G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 926-06-7
Fórmula molecular C4 H10 O3 S
Peso molecular (g/mol) 138.19
Sinónimo Methanesulfonic acid 1-methylethyl ester, Methanesulfonic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Propyl methanesulfonate, Isopropyl mesylate, Isopropyl methanesulfonate, Isopropyl methanesulphonate
Nombre IUPAC metanosulfonato de propan-2-ilo
SMILES CC(C)OS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl Methanesulfonate
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O3S/c1-4(2)7-8(3,5)6/h4H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0351
Porcentaje de pureza >95%