Learn More
Metanosulfonato de isopropilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15246483 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15246483 5 g Frasco de vidrio 5 g
10677191 25 g Frasco de vidrio 25 g
15204734 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15246483 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 412840050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 926-06-7 | C4H10O3S | 138.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 926-06-7
Fórmula molecular C4H10O3S
Peso molecular (g/mol) 138.19
Número MDL MFCD00047802
Clave InChI SWWHCQCMVCPLEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl methanesulfonate, isopropyl mesylate, isopropylmethanesulfonate, methanesulfonic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl methane sulphonate, 2-propyl methanesulphonate, isopropyl methane sulfonate, methanesulfonic acid, isopropyl ester, isopropyl methanesulphonate, unii-t0k2txy26b
PubChem CID 13551
Nombre IUPAC metanosulfonato de propan-2-ilo
SMILES CC(C)OS(=O)(=O)C
Spécification
Nombre del producto químico o material Isopropyl Methanesulfonate
Nombre de nota 99%
Color Incolora
Densidad 1.1450g/mL
Punto de ebullición 82.0°C (6.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 104°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SO3CH(CH3)2
Índice de refracción 1.4180 to 1.4210
Cantidad 5 g
Número UN 1760
Beilstein 04,IV,13
Gravedad específica 1.145
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropyl methanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Mention de danger
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Conseils de prudence
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.