Learn More
Metilfosfonato de isopropil hidrógeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropyl methylphosphonic acid |
| CAS | 1832-54-8 |
| Fórmula molecular | C4 H11 O3 P |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | IMPA, Isopropyl Methylphosphonate, Isopropyl Methylphosphonic Acid, Monoisopropyl Methylphosphonate, O-Isopropyl Hydrogen Methylphosphonate, O-Isopropyl Methylphosphonic Acid, Mono(1-methylethyl) P-methyl-phosphonic Acid Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11O3P/c1-4(2)7-8(3,5)6/h4H,1-3H3,(H,5,6) |
| SMILES | CC(C)OP(=O)(C)O |
| Nombre IUPAC | Ácido metil(propan-2-iloxi)fosfínico |
| Peso molecular (g/mol) | 138.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0446 |