Learn More
Isopropil glicolato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429510 5 g 5 g
11419510 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429510 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50334.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 623-61-0 | C5H10O3 | 118.132 g/mol
Isopropyl glycolate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El glicolato isopropílico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-61-0
Fórmula molecular C5H10O3
Peso molecular (g/mol) 118.132
Número MDL MFCD00046747
Clave InChI AZKIQQBSVTWCGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl glycolate, isopropyl 2-hydroxyacetate, isopropyl hydroxyacetate, 2-hydroxyacetic acid isopropyl ester, acetic acid, hydroxy-, 1-methylethyl ester, isopropylglycolate, acmc-209x9i, glycolic acid isopropyl ester, ksc614s5p, hydroxy-acetic acid isopropyl ester
PubChem CID 69338
Nombre IUPAC propan-2-il 2-hidroxiacetato
SMILES CC(C)OC(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl glycolate
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.13
Porcentaje de pureza 96%